Få mere at vide
2',5'-dimethylacetophenon, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',5'-Dimethylacetophenone |
| Tæthed | 1 |
| Kogepunkt | 230 °C til 231 °C |
| Flammepunkt | 95 °C (203 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.529 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2042139 |
| Formel vægt | 148.21 |
| Procent renhed | ≥98% |