Få mere at vide
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15800501
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15800501 100 g
1 options
Artikelnummer. 15800501 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8185870100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 142-30-3
Smeltepunkt 93°C to 95°C
Tæthed 0.94 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 205°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004468
Mængde 100 g
Synonym 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Molekylvægt (g/mol) 142.2