Få mere at vide
2,5-dimethyl-3-hexyn-2,5-diol, (+/-) + meso, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025428
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11395329
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20889.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 142-30-3 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-30-3
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.198
MDL nummer MFCD00004468
InChI nøgle IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
PubChem CID 8883
IUPAC navn 2,5-dimethylhex-3-yn-2,5-diol
SMIL CC(C)(C#CC(C)(C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Navn note (+/-) + meso
Smeltepunkt 90°C to 94°C
Tæthed 0.949
Kogepunkt 205°C
Flammepunkt 102°C (215°F)
Mængde 100 g
Beilstein 969835
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%