Få mere at vide
2,5-Dimethyl-3-hexyn-2,5-diol, (+/-) + meso, 98%
Artikelnummer. 11305339
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11305339 500 g 500g
11395329 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20889.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 142-30-3 | C8H14O2 | 142,198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-30-3
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.198
MDL nummer MFCD00004468
InChI nøgle IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
PubChem CID 8883
IUPAC navn 2,5-dimethylhex-3-yn-2,5-diol
SMIL CC(C)(C#CC(C)(C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Navn note (+/-) + meso
Smeltepunkt 90 °C til 94 °C
Tæthed 0.949
Kogepunkt 205 °C
Flammepunkt 102 °C (215 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 969835
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%