Få mere at vide
2,5-Dimethyl-2-hexanol, 98%
Artikelnummer. 11414247
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414247 5 g 5g
11424247 25 g 25g
11434247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20352.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3730-60-7 | C8H18O | 130.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3730-60-7
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00021814
InChI nøgle JPUIYNHIEXIFMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-2-hexanol, 2-hexanol, 2,5-dimethyl-, s, 2-hexanol, 2,5-dimethyl, 2-hexanol, 2,5-dimethyl-, s-+, acmc-209is7, 2-hexanol,2,5-dimethyl, 2-hexanol,5-dimethyl-, s, 2-hexanol,5-dimethyl-, s-+
PubChem CID 19506
IUPAC navn 2,5-dimethylhexan-2-ol
SMIL CC(C)CCC(C)(C)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethyl-2-hexanol
Kogepunkt 155°C to 156°C
Flammepunkt 52°C (125°F)
Brydningsindeks 1.422
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1732761
Formel vægt 130.23
Procent renhed 98%