Få mere at vide
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol, 97%
Artikelnummer. 11414024
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414024 100 g 100g
11424024 500 g 500g
11434024 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414024 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11984.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-03-2 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Det bruges som et mellemprodukt i fremstillingen af 2,5-dimethyl-2,5-bis(tertbutyl-peroxy)hexan til fremstilling af polyethylencopolymerer og polyethylengummi. Det bruges også til syntese af seks- og syvleddede heterocykliske borforbindelser indeholdende intramolekylær NB-binding.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som mellemprodukt i fremstillingen af 2,5-dimethyl-2,5-bis(tertbutyl-peroxy)hexan til fremstilling af polyethylencopolymerer og polyethylengummi. Det bruges også til syntese af seks- og syvleddede heterocykliske borforbindelser indeholdende intramolekylær NB-binding.
Opløselighed Opløseligt i vand 20 C 140g/L.
°
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra syreklorid, syreanhydrider og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-03-2
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
MDL nummer MFCD00004473
InChI nøgle ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
PubChem CID 8031
IUPAC navn 2,5-dimethylhexan-2,5-diol
SMIL CC(C)(O)CCC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Smeltepunkt 87°C to 91°C
Tæthed 0.898
Kogepunkt 214°C to 215°C
Flammepunkt 126°C (258°F)
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 1361437
Opløselighedsinformation Soluble in water 20°C 140g/L.
Formel vægt 146.23
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol