Få mere at vide
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10428550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10428550 250 g Glasflaske 250g
10120412 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10428550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162502500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-03-2
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
MDL nummer MFCD00004473
InChI nøgle ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
PubChem CID 8031
IUPAC navn 2,5-dimethylhexan-2,5-diol
SMIL CC(C)(O)CCC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethyl-2, 5-hexanediol
Navn note 97%
Absorbans GC≥96.0%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 88°C to 91°C
Farve Hvid
Kogepunkt 214°C to 215°C
Flammepunkt 126°C
Infrarødt spektrum Conforms
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC(CH3)2CH2CH2C(CH3)2OH
Mængde 250 g
Beilstein 01, 492
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,ethylene glycol,insoluble in benzene,ccl4,petroleuw ether
Formel vægt 146.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Flakes, Pellets or Prills
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.