Få mere at vide
2,5-dimethoxyphenyleddikesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352419
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352419 5 g 5g
11362419 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27328.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1758-25-4 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1758-25-4
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.202
MDL nummer MFCD00004322
InChI nøgle BBZDYQUXRFATHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenylacetic acid, 2-2,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 2,5-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-dimethoxy, acetic acid, 2,5-dimethoxyphenyl, 2,5-dimethoxyphenyl-acetic acid, acmc-209eai, 2,5-dimethoxyphenyl, rarechem al bo 0334, 2,5-dimethoxy-phenethyl acid
PubChem CID 74469
IUPAC navn 2-(2,5-dimethoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)OC)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 123°C to 125°C
Mængde 5 g
Formel vægt 196.2
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethoxyphenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dimethoxyphenylacetic acid