Få mere at vide
2,5-dimethoxybenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10562781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Emballage unitSize
10562781 25 mL Glasflaske 25ml
10038771 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10562781 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 182200250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 33524-31-1 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33524-31-1
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.19
MDL nummer MFCD00004615
InChI nøgle WGQMUABRZGUAOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxybenzyl alcohol, 2,5-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 2,5-dimethoxy, acmc-1ckmt, 2,5-dimethoxybenzylalcohol, 2,5-dimethoxylbenzylalcohol, benzenemethanol,2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyphenyl-methanol, wgqmuabrzguaos-uhfffaoysa, 2,5-dimethoxyphenyl methanol #
PubChem CID 118495
IUPAC navn (2,5-dimethoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)OC)CO
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethoxybenzyl alcohol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 122°C to 125°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CH2OH
Brydningsindeks 1.5460 to 1.548
Mængde 25 mL
Formel vægt 168.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Viskøs væske
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.