Få mere at vide
2,5-dimethoxybenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10038771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10038771 5 mL Glasflaske 5ml
10562781 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10038771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 182200050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 33524-31-1 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33524-31-1
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.19
MDL nummer MFCD00004615
InChI nøgle WGQMUABRZGUAOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxybenzyl alcohol, 2,5-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 2,5-dimethoxy, acmc-1ckmt, 2,5-dimethoxybenzylalcohol, 2,5-dimethoxylbenzylalcohol, benzenemethanol,2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyphenyl-methanol, wgqmuabrzguaos-uhfffaoysa, 2,5-dimethoxyphenyl methanol #
PubChem CID 118495
IUPAC navn (2,5-dimethoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)OC)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethoxybenzyl alcohol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 122°C to 125°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CH2OH
Brydningsindeks 1.5460 to 1.548
Mængde 5 mL
Formel vægt 168.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Viskøs væske