Learn More
2,5-Dimethoxybenzonitrile, 98%
Product Code. 11412578
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11412578 25 g 25g
11402578 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11412578 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15868.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5312-97-0 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5312-97-0
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.176
MDL nummer MFCD00016375
InChI nøgle HWAMEJIMXIXLIH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79200
IUPAC navn 2,5-dimethoxybenzonitril
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)OC)C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxybenzonitrile
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2691937
Synonym benzonitrile, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem13109, acmc-1an8e, benzonitrile,2,5-dimethoxy, 2-cyano-1,4-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzonitrile, labotest-bb lt00848082, 2-cyanohydroquinone dimethyl ether
Formel vægt 163.18
Procent renhed 98%