Få mere at vide
2,5-Dimethoxybenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11475353
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475353 100 g 100g
11455353 5 g 5g
11465353 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475353 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12901.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 2785-98-0 | C9H10O4 | 182,175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2785-98-0
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.175
MDL nummer MFCD00002436
InChI nøgle NYJBTJMNTNCTCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,5-dimethoxy, 6-methoxy-m-anisic acid, 2,5-dimethoxy-benzoic acid, 2,5-dimethoxybenzoicacid, pubchem14413, acmc-1cit0, 2,5-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 76027
IUPAC navn 2,5-dimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)OC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 75 °C til 79 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 2097993
Formel vægt 182.18
Procent renhed ≥98%