Få mere at vide
2,5-dimethoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11924791 500 g Glasflaske 500g
10715761 25 g Glasflaske 25g
10499210 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11924791 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115395000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 93-02-7 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-02-7
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
InChI nøgle AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxy benzaldehyde, unii-w49s1ppl78, 2,5-dimethoxybenzald, pubchem2176, gentisic aldehyde, 5-dimethoxy benzaldehyde, 2,5-dimethoxybenzaldehyd, 2,5-dimethoxybenzaldehye, 2.5-dimethoxybenzaldehyde
PubChem CID 66726
IUPAC navn 2,5-dimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethoxybenzaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 45.0°C to 50.0°C
Farve Gul til Beige
Kogepunkt 146.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CHO
Mængde 500 g
Beilstein 08,245
Opløselighedsinformation Solubility in water: 795mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.