Få mere at vide
2,5-Dimethoxyanilin, 99%
Artikelnummer. 11391807
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391807 250 g 250g
11381807 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11391807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05053.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 102-56-7 | C8H11NO2 | 153,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-56-7
Molekylær formel C8H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 153.18
MDL nummer MFCD00008368
InChI nøgle NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
PubChem CID 7613
IUPAC navn 2,5-dimethoxyanilin
SMIL COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxyaniline
Smeltepunkt 78 °C til 82 °C
Kogepunkt 140 °C (7 mmHg)
Flammepunkt 130 °C (266 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 776823
Formel vægt 153.18
Procent renhed 99%