Få mere at vide
2',5'-Dimethoxyacetophenon, 99%
Artikelnummer. 11487177
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487177 5 g 5g
11497177 25 g 25g
11407187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14973.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1201-38-3 | C10H12O3 | 180,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1201-38-3
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.20
MDL nummer MFCD00008728
InChI nøgle FAXUIYJKGGUCBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethanone, 2,5-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethoxyphenyl, 1-2,5-dimethoxyphenyl-ethanone, 2-acetyl-1,4-dimethoxybenzene, acetophenone, 2',5'-dimethoxy, 1-acetyl-2,5-dimethoxybenzene, pubchem13430
PubChem CID 70991
IUPAC navn 1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC=C(OC)C(=C1)C(C)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2',5'-Dimethoxyacetophenone
Smeltepunkt 18 °C til 20 °C
Tæthed 1.139
Kogepunkt 154 °C til 156 °C (10 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.5435
Mængde 5 g
Beilstein 2047423
Formel vægt 180.2
Procent renhed 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.