Få mere at vide
2,5-Dimethoxy-N-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30386240
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386240 250 mg
30375128 25 mg
30372252 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD472808250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10224-66-5
Molekylær formel C9H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 167.21
Synonym N-Methyl-2,5-dimethoxyaniline, 2,5-Dimethoxy-N-methylbenzenamine, (2,5-Dimethoxy-phenyl)-methyl-amine
SMIL CNc1cc(OC)ccc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxy-N-methylaniline
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-8-6-7(11-2)4-5-9(8)12-3/h4-6,10H,1-3H3
Formel vægt 167.0946