Få mere at vide
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15481209
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481209 25 g 25g
15461209 1 g 1g
15471209 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481209 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64140.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4925-88-6 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Anvendes til fremstilling af phenylaminderivater som potentielle psykotomimetika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes til fremstilling af phenylaminderivater som potentielle
psykotomimetika.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan, dimethylsulfoxid og methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4925-88-6
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.20
MDL nummer MFCD02253192
InChI nøgle LRSRTWLEJBIAIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2,5-dimethoxybenzaldehyde, unii-238b3l4auk, 2,5-dimethoxy-4-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-dimethoxy-4-methyl, 2,5-dimethoxy-p-tolualdehyde, p-tolualdehyde, 2,5-dimethoxy, who-dd, 2,5-dimethoxy-4-methylbenzaldehyde;, 2,5-dimethoxy-4-methyl-benzaldehyde;, #
PubChem CID 602019
IUPAC navn 2,5-dimethoxy-4-methylbenzaldehyd
SMIL COC1=CC(C)=C(OC)C=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Smeltepunkt 82°C to 86°C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 1866592
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane,dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 180.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof