Få mere at vide
2,5-dihydroxytereftalsyre, 97%
Beskrivelse
Ansat som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Opløselighed
Opløselig i varmt dimethylformamid.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dihydroxyterephthalic acid |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Farve | Grå til grøn |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2696052 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varm dimethylformamid. |
| Formel vægt | 198.13 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |
Sikkerhed og håndtering
- 2,5-Dihydroxyterephthalic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dihydroxyterephthalic acid