Få mere at vide
2,5-dihydroxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10530401 5 g Glasflaske 5g
11994781 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10530401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114840050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1194-98-5 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1194-98-5
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00003333
InChI nøgle CLFRCXCBWIQVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym gentisaldehyde, benzaldehyde, 2,5-dihydroxy, gentisate aldehyde, unii-0q83hds90w, polymer, 2-formylhydroquinone, pubchem2285, acmc-1btnd, 2,5 dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde,5-dihydroxy
PubChem CID 70949
ChEBI CHEBI:28508
IUPAC navn 2,5-dihydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC=C(O)C(C=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dihydroxybenzaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 98.0°C to 102.0°C
Farve Grøn-khaki til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CHO
Mængde 5 g
Beilstein 08,244
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vægt 138.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.