Få mere at vide
2,5-Dihydroxybenzaldehyd, 98+%
Artikelnummer. 11433027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433027 25 g 25g
11413027 1 g 1g
11423027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15565.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 1194-98-5 | C7H6O3 | 138,12 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Uforeneligt med oxidationsmiddel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1194-98-5
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00003333
InChI nøgle CLFRCXCBWIQVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym gentisaldehyde, benzaldehyde, 2,5-dihydroxy, gentisate aldehyde, unii-0q83hds90w, polymer, 2-formylhydroquinone, pubchem2285, acmc-1btnd, 2,5 dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde,5-dihydroxy
PubChem CID 70949
ChEBI CHEBI:28508
IUPAC navn 2,5-dihydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC=C(O)C(C=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 97 °C til 101 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1363961
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 138.12
Procent renhed ≥98%