Få mere at vide
2',5'-dihydroxyacetophenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434833
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434833 100 g 100g
11414833 5 g 5g
11424833 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434833 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12185.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 490-78-8 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 490-78-8
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00002343
InChI nøgle WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
PubChem CID 10279
IUPAC navn 1-(2,5-dihydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',5'-Dihydroxyacetophenone
Smeltepunkt 204°C to 208°C
Mængde 100 g
Beilstein 637903
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥98%