Få mere at vide
2,5-Difluorophenylhydrazine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11484787
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484787 5 g 5g
11474787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21259.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97108-50-4
Molekylær formel C6H6F2N2
Molekylvægt (g/mol) 144.125
MDL nummer MFCD00013384
InChI nøgle JNBRDOQHPXUXLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorophenyl hydrazine, 1,4-difluoro-2-hydrazinobenzene, 2,5-difluoro-phenyl-hydrazine, hydrazine, 2,5-difluorophenyl, 2,5-difluorphenylhydrazine hydrochloride, pubchem2467, acmc-20a3z5, 2,5-difluoro-phenylhydrazine, ksc493g8n, 2,5-difluorophenylhydrazine
PubChem CID 588957
IUPAC navn (2,5-difluorophenyl)hydrazine
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)NN)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluorophenylhydrazine
Smeltepunkt 73°C to 76°C
Mængde 5 g
Formel vægt 144.13
Procent renhed 97%