Learn More
2,5-Difluorophenylhydrazine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11474787
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11474787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21259.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 97108-50-4
Molekylær formel C6H6F2N2
Molekylvægt (g/mol) 144.125
MDL nummer MFCD00013384
InChI nøgle JNBRDOQHPXUXLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorophenyl hydrazine, 1,4-difluoro-2-hydrazinobenzene, 2,5-difluoro-phenyl-hydrazine, hydrazine, 2,5-difluorophenyl, 2,5-difluorphenylhydrazine hydrochloride, pubchem2467, acmc-20a3z5, 2,5-difluoro-phenylhydrazine, ksc493g8n, 2,5-difluorophenylhydrazine
PubChem CID 588957
IUPAC navn (2,5-difluorophenyl)hydrazine
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)NN)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluorophenylhydrazine
Smeltepunkt 73°C to 76°C
Mængde 1 g
Formel vægt 144.13
Procent renhed 97%