Få mere at vide
2,5-difluorphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 5-Difluorophenylacetonitrile |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.2300g/mL |
| Flammepunkt | 102°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | F2C6H3CH2CN |
| Vis mere |