Få mere at vide
2,5-Difluorophenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499716
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499716
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20246.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69584-87-8
Molekylær formel C8H5F2N
Molekylvægt (g/mol) 153.13
MDL nummer MFCD00009972
InChI nøgle UIMMFRUOZOWROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorophenylacetonitrile, 2,5-difluorobenzyl cyanide, 2-2,5-difluorophenyl acetonitrile, 2,5-difluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro-phenyl-acetonitrile, 2-2,5-difluorophenyl ethanenitrile, 2,5-difluorophenylacetonitirle, pubchem4097, 2,5-difluorobenzylcyanide
PubChem CID 592780
IUPAC navn 2-(2,5-difluorophenyl)acetonitrile
SMIL FC1=CC=C(F)C(CC#N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluorophenylacetonitrile
Tæthed 1.233
Kogepunkt 90°C (5 mmHg)
Flammepunkt 103°C (217°F)
Brydningsindeks 1.4834
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 2576318
Formel vægt 153.13
Procent renhed 97%