Få mere at vide
2,5-Difluorophenylacetic acid, 97%
Artikelnummer. 11427214
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427214 25 g 25g
11407214 1 g 1g
11417214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21595.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85068-27-5 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85068-27-5
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
MDL nummer MFCD00010000
InChI nøgle FKCRTRYQHZHXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorophenylacetic acid, 2-2,5-difluorophenyl acetic acid, 2,5-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-difluoro, 2,5-difluorophenylaceticacid, pubchem4151, acmc-209xvw, ksc448m9d, 2,5-difluorophenyl-acetic acid, rarechem al bo 0248
PubChem CID 522823
IUPAC navn 2-(2,5-difluorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)CC(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 123°C to 127°C
Mængde 25 g
Beilstein 6844956
Formel vægt 172.13
Procent renhed 98%