Artikelnummer. 10615531
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10615531
1 g
Glasflaske
1g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
10615531
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
311520010
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
2, 5-Difluorobenzylamine
Navn note
97%
CAS
85118-06-5
CAS min %
96.0
CAS Max %
100.0
Farve
Gul
Tæthed
1.2200g/mL
Kogepunkt
76°C to 78°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt
75°C
Infrarødt spektrum
Authentic
Analyseprocentområde
96% min. (GC)
Emballage
Glasflaske
Molekylær formel
C7H7F2N
Lineær formel
F2 C6 H3 CH2 NH2
Brydningsindeks
1.4940 to 1.496
MDL nummer
MFCD00010143
Mængde
1 g
Specifik vægtfylde
1.22
Synonym
2,5-difluorobenzylamine, 2,5-difluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzyl amine, 1-2,5-difluorophenyl methanamine, 2, 5-difluorobenzylamine, 2,5-difluorophenyl methylamine, pubchem4401, 2,5-difluoro-benzylamine, acmc-209q4p
InChI nøgle
GDFBHCMFIUBEQT-UHFFFAOYSA-N
SMIL
NCC1=CC(F)=CC=C1F
IUPAC navn
(2,5-difluorphenyl)methanamin
Molekylvægt (g/mol)
143.14
PubChem CID
123589
Formel vægt
143.14
Procent renhed
97%
Fysisk form
Væske
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?