Få mere at vide
2,5-difluorbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497857
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497857 25 g 25g
11477857 1 g 1g
11487857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16530.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85118-06-5 | C7H7F2N | 143.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85118-06-5
Molekylær formel C7H7F2N
Molekylvægt (g/mol) 143.14
MDL nummer MFCD00010143
InChI nøgle GDFBHCMFIUBEQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorobenzylamine, 2,5-difluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzyl amine, 1-2,5-difluorophenyl methanamine, 2, 5-difluorobenzylamine, 2,5-difluorophenyl methylamine, pubchem4401, 2,5-difluoro-benzylamine, acmc-209q4p
PubChem CID 123589
IUPAC navn (2,5-difluorphenyl)methanamin
SMIL NCC1=CC(F)=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluorobenzylamine
Tæthed 1.222
Kogepunkt 76°C to 78°C (15 mmHg)
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 3539280
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 143.14
Procent renhed 97%