Få mere at vide
2,5-Difluorobenzyl bromide, 98%
Artikelnummer. 11495616
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495616 10 g 10g
11405626 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20752.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85117-99-3 | C7H5BrF2 | 207.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85117-99-3
Molekylær formel C7H5BrF2
Molekylvægt (g/mol) 207.02
MDL nummer MFCD00009897
InChI nøgle ONWGSWNHQZYCFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-difluorobenzene, 2,5-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,5-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-difluoro, timtec-bb sbb006680, 2-bromomethyl-1,4-difluoro-benzene, pubchem10213, 2,2-difluorobenzylbromide, acmc-209q4i
PubChem CID 522830
IUPAC navn 2-(brommethyl)-1,4-difluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(F)C(CBr)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluorobenzyl bromide
Tæthed 1.609
Brydningsindeks 1.526
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 7089248
Formel vægt 207.02
Procent renhed 98%