Få mere at vide
2,5-Difluorobenzoylchlorid, 97+%
Artikelnummer. 11443394
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443394 25 g 25g
11433394 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443394 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10651.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 35730-09-7 | C7H3ClF2O | 176,547 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35730-09-7
Molekylær formel C7H3ClF2O
Molekylvægt (g/mol) 176.547
MDL nummer MFCD00009929
InChI nøgle RLRUKKDFNWXXRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,5-difluoro, benzoyl chloride,2,5-difluoro, acmc-1afez, 2,5-difluoro benzoyl chloride, 2,5-difluoro-benzoyl chloride, 2,5-difluorobenzoyl chloride
PubChem CID 588082
IUPAC navn 2,5-difluorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluorobenzoyl chloride
Tæthed 1.425
Kogepunkt 81 °C til 83 °C (14 mmHg)
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Brydningsindeks 1.515
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2046666
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 176.55
Procent renhed 98%