Få mere at vide
2,5-Difluorobenzotrifluorid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Difluorobenzotrifluoride |
| Smeltepunkt | -14 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.424 g/mL |
| Kogepunkt | 107 °C til 108 °C |
| Brydningsindeks | 1.394 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2049494 |
| Formel vægt | 182.09 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |