Få mere at vide
2,5-difluorbenzonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021611
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11427886
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14014.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 64248-64-2 | C7H3F2N | 139.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64248-64-2
Molekylær formel C7H3F2N
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00001777
InChI nøgle OJTMHIMQUQOLJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro benzonitrile, 2,5-difluoro-benzonitrile, 2,5-difluorobenzenecarbonitrile, ncr bf ef, pubchem4754, 2,5-diflurobenzonitrile, 2,5 difluorobenzonitrile, 2,5-difluorobenzonitrile
PubChem CID 123558
IUPAC navn 2,5-difluorbenzonitril
SMIL FC1=CC=C(F)C(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluorobenzonitrile
Smeltepunkt 31°C to 35°C
Kogepunkt 188°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2085640
Formel vægt 139.11
Procent renhed ≥98%