Få mere at vide
2,5-difluorbenzonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427886
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427886 5 g 5g
11437886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11427886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14014.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 64248-64-2 | C7H3F2N | 139.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64248-64-2
Molekylær formel C7H3F2N
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00001777
InChI nøgle OJTMHIMQUQOLJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro benzonitrile, 2,5-difluoro-benzonitrile, 2,5-difluorobenzenecarbonitrile, ncr bf ef, pubchem4754, 2,5-diflurobenzonitrile, 2,5 difluorobenzonitrile, 2,5-difluorobenzonitrile
PubChem CID 123558
IUPAC navn 2,5-difluorbenzonitril
SMIL FC1=CC=C(F)C(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluorobenzonitrile
Smeltepunkt 31°C to 35°C
Kogepunkt 188°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2085640
Formel vægt 139.11
Procent renhed ≥98%