Få mere at vide
2,5-Difluorbenzenboronsyre, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Difluorobenzeneboronic acid |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 8833254 |
| Formel vægt | 157.91 |
| Procent renhed | 96% |