Få mere at vide
2,5-Difluorobenzeneboronic acid, 96%
Artikelnummer. 11471117
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471117 1 g 1g
11481117 5 g 5g
11491117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24113.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 193353-34-3 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 193353-34-3
Molekylær formel C6H5BF2O2
Molekylvægt (g/mol) 157.911
MDL nummer MFCD01863171
InChI nøgle KTOJGSDLJNUAEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorophenyl boronic acid, 2,5-difluorobenzeneboronic acid, 2,5-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-difluorophenyl, 2,5-difluorophenylboronicacid, 2,5-fluorobenzene boronic acid, pubchem1820, acmc-1c1am, ksc174i6r, 2,5-difluoro phenylboronic acid
PubChem CID 2734335
IUPAC navn (2,5-difluorphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=CC(=C1)F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluorobenzeneboronic acid
Mængde 1 g
Beilstein 8833254
Formel vægt 157.91
Procent renhed 96%