Få mere at vide
2,5-Difluorobenzene-1,4-diboronic acid bis(pinacol) ester, 96%
Artikelnummer. 15464726
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464726 250 mg 250mg
15454726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59025.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 303006-90-8 | C18H26B2F2O4 | 366.019 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303006-90-8
Molekylær formel C18H26B2F2O4
Molekylvægt (g/mol) 366.019
MDL nummer MFCD12407211
InChI nøgle PJCSUAIUPWCQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-2,5-difluoro-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,5-difluoro-1,4-phenylenediboronic acid, pinacol ester, 2-2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,5-difluoro-1,4-phenylenediboronic acid,pinacol ester, 2,2'-2,5-difluoro-p-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2-2,5-difluoro-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 53216814
IUPAC navn 2-[2,5-difluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2F)B3OC(C(O3)(C)C)(C)C)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluorobenzene-1,4-diboronic acid bis(pinacol) ester
Smeltepunkt 202°C to 205°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 366.02
Procent renhed 96%