Få mere at vide
2,5-Difluorobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 10703161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10703161 5 g Glasflaske 5g
10249503 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10703161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303520050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2646-90-4 | C7H4F2O | 142,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2646-90-4
Molekylær formel C7H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer MFCD00010327
InChI nøgle VVVOJODFBWBNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluoro benzaldehyde, 2,5-difluoro-benzaldehyde, 2,5-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro, timtec-bb sbb006570, 2,5-difluorobenzalde, pubchem1437, 2,5-fluorobenzaldehyde, 2,5 difluorobenzaldehyde, acmc-1cq4a
PubChem CID 137663
IUPAC navn 2,5-difluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C=O)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Difluorobenzaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3000g/mL
Kogepunkt 67,0 °C til 69,0 °C (17,0 mmHg)
Flammepunkt 58 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel F2C6H3CHO
Brydningsindeks 1,4980 til 1,5000
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.3
Formel vægt 142.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske