Få mere at vide
2,5-Difluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388195
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388195 25 g 25g
11378195 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388195 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08504.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2646-90-4
Molekylær formel C7H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 142.105
MDL nummer MFCD00010327
InChI nøgle VVVOJODFBWBNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluoro benzaldehyde, 2,5-difluoro-benzaldehyde, 2,5-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro, timtec-bb sbb006570, 2,5-difluorobenzalde, pubchem1437, 2,5-fluorobenzaldehyde, 2,5 difluorobenzaldehyde, acmc-1cq4a
PubChem CID 137663
IUPAC navn 2,5-difluorobenzaldehyde
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluorobenzaldehyde
Tæthed 1.308
Kogepunkt 67°C to 69°C (17 mmHg)
Flammepunkt 58°C (136°F)
Brydningsindeks 1.4985
Mængde 25 g
FN nummer UN1989
Beilstein 2573664
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 142.11
Procent renhed 98%