Få mere at vide
2,5-Difluoranilin, 98%
Artikelnummer. 11414003
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414003 10 g 10g
11424003 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11414003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10272.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 367-30-6 | C6H5F2N | 129,11 g/mol
2,5-difluoranilin blev anvendt i syntesen af 2,4-di-tert-butyl-6-[(2,5-difluorphenyl)iminomethyl]phenol. Det blev også brugt til ultralydsassisteret fremstilling af 1,4-diazabutadiener. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-difluoranilin blev anvendt i syntesen af 2,4-di-tert-butyl-6-[(2,5-difluorphenyl)iminomethyl]phenol. Det blev også brugt til ultralydsassisteret fremstilling af 1,4-diazabutadiener. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-30-6
Molekylær formel C6H5F2N
Molekylvægt (g/mol) 129.11
MDL nummer MFCD00007651
InChI nøgle YNOOQIUSYGWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzenamine, 2,5-difluoro-phenylamine, aniline, 2,5-difluoro, 2.5-difluoroaniline, aniline,5-difluoro, pubchem1531, 2,5-difluoro-aniline, 2,5-difluorophenylamine, benzenamine,5-difluoro
PubChem CID 67775
IUPAC navn 2,5-difluoranilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluoroaniline
Smeltepunkt 13 °C til 14 °C
Tæthed 1.285
Kogepunkt 171 °C til 174 °C
Flammepunkt 68 °C (154 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.513
Mængde 10 g
FN nummer UN2941
Beilstein 2802549
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 129.11
Procent renhed 98%