Få mere at vide
2,5-Difluor-4-nitrobenzoesyre, 97%
Beskrivelse
2,5-difluor-4-nitrobenzoesyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,5-difluor-4-nitrobenzoesyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 145 °C til 147 °C |
| Farve | Grøn til hvid |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 203.1 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |