Få mere at vide
2,5-difluor-4-methoxybenzaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10067689
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10067689 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10067689 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00189DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
CAS 879093-08-0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H6F2O2
MDL nummer MFCD06246882
Mængde 1 g
Synonym 2,5-difluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 2,5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem17005, acmc-209qqk, 2,5-difluoro-4-methyoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2,5-difluoro-4-methoxy, benzaldehyde, 2,5-difluoro-4-methoxy, 2,5-difluoro-4-methoxybenzaldehyde, 97+%
InChI nøgle DCGKDDVUUMOTDH-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(F)C=C(C=O)C(F)=C1
IUPAC navn 2,5-difluor-4-methoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 172.13
PubChem CID 3856938
Formel vægt 172.13
Procent renhed 97%