Få mere at vide
2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15464567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464567 1 g 1g
15474567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31911.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 879093-08-0
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.13
MDL nummer MFCD06246882
InChI nøgle DCGKDDVUUMOTDH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3856938
IUPAC navn 2,5-difluor-4-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=C(F)C=C(C=O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 97°C to 100°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 2,5-difluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 2,5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem17005, acmc-209qqk, 2,5-difluoro-4-methyoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2,5-difluoro-4-methoxy, benzaldehyde, 2,5-difluoro-4-methoxy, 2,5-difluoro-4-methoxybenzaldehyde, 97+%
Formel vægt 172.13
Procent renhed 98%