Få mere at vide
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde, 99%
Artikelnummer. 11345145
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345145 1 g 1g
15474127 250 mg 250mg
15464127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345145 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31528.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 918523-99-6 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
2,5-difluor-4-hydroxybenzaldehyd anvendes som primært og sekundært mellemprodukt og som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,5-difluor-4-hydroxybenzaldehyd anvendes som primært
og sekundært mellemprodukt og som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 918523-99-6
Molekylær formel C7H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.104
MDL nummer MFCD04112521
InChI nøgle FFPHRYLGIPAZBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2,5-difluorobenzaldehyde, 2,5-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro-4-hydroxy, ksc496a0b
PubChem CID 21966462
IUPAC navn 2,5-difluor-4-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=C(C(=CC(=C1F)O)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 145°C to 148°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 158.11
Procent renhed 99%