Få mere at vide
2,5-Dichlorobenzylamine, 97%
Artikelnummer. 11318535
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318535 5 g 5g
11308535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318535 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11972.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10541-69-2 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
2,5-dichlorbenzylamin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,5-dichlorbenzylamin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Ikke blandbar eller
svær at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Håndter og opbevar under inert gas. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10541-69-2
Molekylær formel C7H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 176.04
MDL nummer MFCD00052391
InChI nøgle AKGJLIXNRPNPCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzylamine, 2,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzylamine, 1-2,5-dichlorophenyl methanamine, 2,5-dichlorophenyl methylamine, 2,5-dichlorobenzylam, acmc-1bxya, rarechem al bw 0384, 2,5-dichlorobenzyl amine
PubChem CID 457600
IUPAC navn (2,5-dichlorphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)CN)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorobenzylamine
Tæthed 1.318
Kogepunkt 74°C to 76°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.5775
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2639302
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vægt 176.05
Procent renhed 97%