Få mere at vide
2,5-Dichlorobenzyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11321937
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321937 25 g 25g
11311937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07506.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2745-49-5 | C7H5Cl3 | 195.467 g/mol
2,5-dichlorbenzylchlorid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-dichlorbenzylchlorid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatible materialer er oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2745-49-5
Molekylær formel C7H5Cl3
Molekylvægt (g/mol) 195.467
MDL nummer MFCD00035818
InChI nøgle OMZINLIPPVNUOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzyl chloride, 1,4-dichloro-2-chloromethyl benzene, 2,5-dichlorobenzylchloride, 1,4-dichloro-2-chloromethyl-benzene, unii-g46i9555fb, benzene, 1,4-dichloro-2-chloromethyl, acmc-20a58t, alpha,2,5-trichlorotoluene, unii-6q4qcu6n2r component
PubChem CID 75976
IUPAC navn 1,4-dichlor-2-(chlormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)CCl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorobenzyl chloride
Kogepunkt 121°C to 124°C (14 mmHg)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5755
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 637802
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 195.48
Procent renhed 97%