Få mere at vide
2,5-Dichlorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15595876 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15595876 1 g 1g
15505886 5 g 5g
15515886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15595876 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443690010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 85482-13-9
Molekylær formel C7H5BrCl2
Molekylvægt (g/mol) 239.93
InChI nøgle UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide
PubChem CID 3495744
IUPAC navn 2-(bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorobenzyl bromide
Smeltepunkt 41.0°C to 43.0°C
Kogepunkt 134.0°C to 138.0°C (14.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 239.93
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.