Få mere at vide
2,5-Dichlorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7046274
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11343237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13775.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85482-13-9
Molekylær formel C7H5BrCl2
Molekylvægt (g/mol) 239.921
MDL nummer MFCD00236034
InChI nøgle UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide
PubChem CID 3495744
IUPAC navn 2-(bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorobenzyl bromide
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 637803
Formel vægt 239.93
Procent renhed 97%