Få mere at vide
2,5-Dichlorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11363237
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363237 25 g 25g
11343237 1 g 1g
11353237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13775.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85482-13-9
Molekylær formel C7H5BrCl2
Molekylvægt (g/mol) 239.921
MDL nummer MFCD00236034
InChI nøgle UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide
PubChem CID 3495744
IUPAC navn 2-(bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorobenzyl bromide
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 637803
Formel vægt 239.93
Procent renhed 97%