Få mere at vide
2,5-Dichlorobenzyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 11312037
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312037 5 g 5g
11322037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07734.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34145-05-6 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34145-05-6
Molekylær formel C7H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 177.024
MDL nummer MFCD00004607
InChI nøgle LCEIGNVIDJNUGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118604
IUPAC navn (2,5-dichlorphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)CO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorobenzyl alcohol
Smeltepunkt 76°C to 80°C
Mængde 5 g
Beilstein 3240770
Synonym 2,5-dichlorophenyl methanol, 2,5-dichlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzylic alcohol, 2,5-dichloro-phenyl-methanol, 2,5-dichlorobenzylalcohol, acmc-1ad0a, 2,5-dichloro benzylalcohol, 2,5-dichloro-benzyl alcohol, benzenemethanol,2,5-dichloro
Formel vægt 177.03
Procent renhed 99%