Få mere at vide
2,5-dichlorbenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423704
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423704 5 g 5g
11433704 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423704 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11310.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 320-50-3 | C7H3Cl2F3 | 214.996 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 320-50-3
Molekylær formel C7H3Cl2F3
Molekylvægt (g/mol) 214.996
MDL nummer MFCD00000608
InChI nøgle DYBYUWVMLBBEMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzotrifluoride, 1,4-dichloro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,4-dichloro-2-trifluoromethyl, 2,5-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2,5-dichloro-a,a,a-trifluorotoluene, toluene, 2,5-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-6ci,7ci,8ci, pubchem3450, ksc925c7r, 2,5-dichloro trifluoromethylbenzene
PubChem CID 35360
IUPAC navn 1,4-dichlor-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorobenzotrifluoride
Tæthed 1.483
Flammepunkt 76°C (168°F)
Brydningsindeks 1.483
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1955442
Formel vægt 215
Procent renhed 98%